MAB995
Anti-Bacterial Peptidoglycan Antibody, clone 3F6B3
ascites fluid, clone 3F6B3, Chemicon®
Sinônimo(s):
PG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F6B3, monoclonal
reatividade de espécies
bacteria
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1