MAB5566
Anti-Tubulin α Antibody, detyrosinated
ascites fluid, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-Anti-B-ALPHA-1, Anti-Anti-LIS3, Anti-Anti-TUBA3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1