ABT170
Anti-TUBA1A (TUBA3) Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Tubulin alpha-1A chain, Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-alpha Tubulin Antibody, nontyrosinated, serum, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, porcine
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory specifically detected nontyrosinated alpha Tubulin, and not nontyrosinated alpha Tubulin in an indirect ELISA and in a competitive ELISA (Gundersen, G. G., et al. (1984). Cell. 38(3):779-89.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory specifically detected nontyrosinated alpha Tubulin, and not nontyrosinated alpha Tubulin in TC-7 cells in interphase (Gundersen, G. G., et al. (1984). Cell. 38(3):779-89.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected alpha Tubulin, nontyrosinated in 10 µg of PCA treated NIH/3T3 cell lysate and demonstrated a loss of signal in untreated NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1