MAB5258A4
Anti-Synaptophysin Antibody, clone SY38, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone SY38, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Synaptophysin, Major synaptic vesicle protein p38
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SY38, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (immunogen homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYP(6855)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Synaptophysin in adult mouse brain tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Adult mouse brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2