MAB4092
Anti-P-Selectin Glycoprotein Ligand-1 Antibody, clone KPL-1
clone KPL-1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
PSGL-1, CD162
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
KPL-1, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
rat (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), pig (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), bovine (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), equine (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007)
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SELPLG(6404)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
FACS {Snapp, KR et al 1998}.
Immunoprecipitation: 0.5% triton X-100 in TBS with proteinase inhibitors; 5 µg/500µL of whole cell lysate (350-500mg/mL total protein).
Functional blocking of P-selectin {Snapp KR et al 1998}.
Immunohistochemistry: Fresh frozen, acetone fixed sections
Immunohistochemistry in paraffin embedded tissues: formalin fixed, pretreatment standard citric acid pH 6.0, microwave treatment is recommended 1:50-1:200
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2