821961
TSKgel® Q-STAT (7 µm) HPLC Column
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Q-STAT Columns
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® Q-STAT HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L23
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante/nome comercial
Tosoh Q-STAT, 21961
Parâmetros
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
0.5-1.4 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
7 μm
pH operacional
3-10
técnica de separação
anion exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)