MAB381
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 2
Sinônimo(s):
MBP
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Myelin Basic Protein Antibody, a.a. 119-131, clone 2, culture supernatant, clone 2, Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, sheep, human, rat, rabbit, guinea pig
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurochemistry & Neurotrophins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Important Note: During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3