MAB3786
Anti-APC Antibody, CT, clone C-APC 28.9
clone C-APC 28.9, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Adenomatous Polyposis Coli Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C-APC 28.9, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APC(324)
mouse ... Apc(11789)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry (Frozen sections)
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: colon cell line HCT116
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2