MABT42
Anti-Integrin beta-2 (CD18) Antibody, clone M18/2
clone M18/2, from rat
Sinônimo(s):
integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 subunit), integrin beta chain, beta 2, complement receptor C3 beta-subunit, leukocyte cell adhesion molecule CD18, integrin beta-2, Complement receptor C3 subunit beta, Cell surface adhesion glyco
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M18/2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Itgb2(16414)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inhibition Analysis: A previous lot of this antibody was shown to inhibit lymphoma metastasis (Zahalka, M. A. et al. (1993) J. Immunol. 150, 4466).
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 10 µg of this antibody detected Integrin beta-2 in mouse EL4 cells.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Mouse EL4 cells
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1