MAB3420-AF555
Anti-Tau Antibody, clone PC1C6, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone PC1C6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
Microtubule-associated protein tau, Tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PC1C6, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, bovine, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB3420) is shown to be suitable also for Western blotting and immunohistochemistry applications.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Immunofluorescence Analysis: A 1:150 dilution of this antibody detected Tau in mouse brain tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2