ABE332
Anti-phospho-IGF-1R (Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, IGF-I receptor, CD221, Insulin-like growth factor 1 receptor alpha chain, Insulin-like growth factor 1 receptor beta chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, pig
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
cell based assay: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1161/pTyr1165/pTyr1166)
Informações sobre genes
human ... IGF1R(3480)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected IGF-1R in IGF1 treated HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
IGF1 untreated and treated HEK293 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1