MAB3420A4
Anti-Tau-1 Antibody, clone PC1C6, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone PC1C6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PC1C6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (immunogen homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Tau-1 in adult mouse brain tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Adult mouse brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2