MAB312RX
Anti-Neuron Cell Surface Antigen Antibody, clone A2B5-105 (7), Alexa Fluor™ 488
clone A2B5-105 (7), Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
A2B5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A2B5-105 (7), monoclonal
reatividade de espécies
mouse, chicken, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
· Neurofibrillary tangles in the post-mortem brain tissue of patients with a confirmed diagnosis of Alzheimer′s disease (Majocha et al., 1989)
· Neurons of chicken retina, brain, spinal cord, and dorsal root ganglia (Schnitzer & Schachner, 1982; Eisenbarth et al., 1979.
· Rat striatal nerve terminals [synaptosomes (Wolf & Kapatos, 1989].
· Neuroblastoma cells in man (Oppedal et al., 1989; Coakham et al., 1985).
· Rat insulinoma cells and pancreatic islets cells (Shimizu et al., 1983; Bartholomeusz et al., 1989).
· Human and rat thymic epithelial cells (Haynes, et al., 1988).
· Cells involved in gliogenesis (Bottenstein et al., 1988; Suzumura & slerberg, 1989).
· Oligodendrocytes and astrocytes, type II (Dubois-Dalcq et al., 1990).
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: 1:30
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2