MAB8293
Anti-Parvovirus B19 Antibody, aa 328-344 of VP2 capsid protein, clone R92F6
clone R92F6, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
R92F6, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
IFA: 1:200-1:400.
Immunohistochemistry on formalin-fixed paraffin-embedded tissue sections: 1:50-1:100. High temperature citrate buffer antigen retrieval is highly recommended.
Western Blot: 1:1,000.
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Parvovirus positive patient sample
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2