A0855
Anti-Auxin antibody, Mouse monoclonal
clone 1E11-C11, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-IAA, Anti-Indole-3-acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in mouse cell line
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E11-C11, monoclonal
forma
PBS solution
reatividade de espécies
plant
técnica(s)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 1-2 μg/mL using using IAA conjugated to BSA
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3