MAB3045
Anti-Connexin 35/36 Antibody, clone 8F6.2
clone 8F6.2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Cx35/36
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8F6.2, monoclonal
reatividade de espécies
monkey, fish, rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... Gjd2(100341036)
Especificidade
Aplicação
Ligação
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2