MAB2262
Anti-Excitatory amino acid transporter 2 Antibody, clone G6
clone G6, from mouse
Sinônimo(s):
Glutamate/aspartate transporter II, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 2, Solute carrier family 1 member 2, excitatory amino acid transporter 2, excitotoxic amino acid transporter 2, glial high affinity glutamate transporter, solute carrier
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
G6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (100% immunogen homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC1A2(6506)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Excitatory amino acid transporter 2 on 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain tissue lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1