454582
Anti-NMDAR 2B (984-1104) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor 2B-Subunit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
rat, fish, mouse, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1:1000-1:2000)
Immunoprecipitation (see comments)
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Petralia, R.S., et al. 1994. J. Neurosci.14, 6102.
Ishii, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 2836.
Monyer, H., et al. 1992. Nature256, 1217.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1