MAB2059-C
Anti-Integrin B4 Antibody, clone ASC-8, Azide & Ascites Free
clone ASC-8, from mouse
Sinônimo(s):
Integrin beta-4, Integrin B4, Integrin Beta4, GP150, CD104
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ASC-8, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB4(3691)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inhibition Assay Analysis: A representative lot inhibits SCC9 cell adhesion to human and EHS laminin and laminin GD-2 peptides, but not to type IV collagen or fibronectin. It does not inhibit SKOV-3 cell adhesion to laminin, fibronectin or type IV collagen.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Integrin B4 in SCC9, SKOV-3, HUVEC cells. It also detected Integri B4 in RKO and K562 cells transfected for CD104 expression. It does not stain Integrin B4 in monocytes, neutrophils, lymphocytes, T cells, B cells or platelets.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Integrin B4 from surface-biotinylated SCC9 cells. Immunoprecitated Integrin B4 was then observed at 66 kDa, 76 kDa, 120 kDa, 135 kDa and 200kDa (reduced), or 66 kDa, 110 kDa, 125 kDa, 130 kDa and 190kDa (non-reduced) in PAGE.
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Integrin B4 in 1X10E6 A431 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2