MAB1611
Anti-Keratin Epithelial Antibody, clone AE3
clone AE3, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Type II Cytokeratin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
clone
AE3, monoclonal
reatividade de espécies
rat, chicken, rabbit, mouse, human, monkey, bovine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blotting: Clone AE3 recognizes the 65 to 67, 64, 59, 58, 56 and 52 kDa human cytokeratins of the basic subfamily.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytokeratins
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: MCF-7, RT112, and A431 cell lines.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1