MAB4360C3
Anti-TRA-1-60 Antibody, clone TRA-1-60, Cy3 conjugate
clone TRA-1-60, from mouse, CY3 conjugate
Sinônimo(s):
TRA160, Podocalyxin, GCTM-2 antigen, Gp200, Podocalyxin-like protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TRA-1-60, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PODXL(5420)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TRA-1-60 in H9 human embryonic stem cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
H9 human embryonic stem cells
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2