MAB4360A4
Anti-TRA-1-60 Antibody, clone TRA-1-60, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone TRA - 1-60, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TRA - 1-60, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PODXL(5420)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected TRA-1-60 in H9 human embryonic stem cells.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
H9 human embryonic stem cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2