MAB13444
Anti-Integrin α6 Antibody, clone BnC6B4
clone BnC6B4, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD49f
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BnC6B4, monoclonal
reatividade de espécies
chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA6(3655)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation: Precipitates the monomeric alpha6 subunit after the dimeric receptor has been denatured, but does not precipitate the native receptor.
Immunohistochemistry: Effective for immunohistochemistry of methanol-fixed cryosections. An overnight methanol fix is suggested. Previous experiments have used 14 micron sections of chicken embryonic tissue. Typical antibodies dilutions are 35 μg/mL, with overnight antibody incubation, followed by detection with a goat anti-mouse Ig -FITC secondary antiobody.
Immunocytochemistry: Effective for methanol-fixed cultured cells (15 minute fixation).
Immunoblot: Recognizes a 130 kDa band in chicken brain tissue and a 140 kDa band in transfected NIH3T3 cells (the difference in molecular weight is likely due to differential glycosylation).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2