MAB1973
Anti-Integrin α1 Antibody, clone FB12
clone FB12, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD49a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FB12, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA1(3672)
Especificidade
Aplicação
Immunohistochemistry: Frozen sections (7 µm) of placental tissue fixed with acetone for 1 hr. Antibody used at 1:10 dilution (Sato et al., 2003).
Immunocytochemistry: iolated EVT cells firxed with 0.5% PFA @ 4°C for 15 minutes followed by acetone at -20°C for 2 minutes. Antibody was used at 1:10 dilution (Sato et al., 2003).
Immunoblotting: 2 μg/mL
Immunoprecipitation: 1 μg/mL
FACS analysis: 2μg/mL (Sato et al., 2005).
ELISA: 0.5 μg/mL
Inhibition of activated human lymphocyte binding to laminin, collagen IV and fibronectin (Fabbri et al., 1996): 1-5 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Microvascular endothelium
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2