MABT827
Anti-Dystrophin Antibody
mouse monoclonal, 2C6 (MANDYS106)
Sinônimo(s):
Dystrophin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Dystrophin Antibody, clone 2C6 (MANDYS106), clone 2C6 (MANDYS106), from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C6 (MANDYS106), monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DMD(1756)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A represenative lot was employed together with a spectrin antibody in dual immunofluorescent sarcolemma staining for assessing dystrophin levels of muscle fiber cells in muscle biopsies from healthy donors and Becker muscular dystrophy (BMD) patients (Beekman, C., et al. (2014). PLoS One. 9(9):e107494).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Dystrophin in human skeletal muscle myocytes.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1