SAB4200763
Anti-Dystrophin antibody, Mouse monoclonal
clone MANDRA1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-DMD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MANDRA1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~427 kDa
reatividade de espécies
zebrafish, rat, mouse, human
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using acetone fixed rat tongue frozen sections
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DMD(1756)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado