MAB13170
Anti-Cav1.2 calcium channel Antibody, clone L57/46
clone L57/46, from mouse
Sinônimo(s):
calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit1, voltage-gated calcium channel alpha subunit Cav1.2, calcium channel, L type, alpha 1 polypeptide, isoform 1, cardic muscle, calcium channel, cardic dihydropyridine-sensitive, alpha-1 subunit,
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
L57/46, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rabbit (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CACNA1C(775)
rabbit ... Cacna1C(100101555)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualidade
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Cav1.2 calcium channel on 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1