05-581
Anti-CFTR Antibody, clone MM13-4
clone MM13-4, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
ATP-binding cassette sub-family C, member 7, ATP-binding cassette transporter sub-family C member 7, cAMP-dependent chloride channel, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (ATP-binding ca
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MM13-4, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CFTR(1080)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody has been shown to immunoprecipitate CFTR from a T84 cell lysate by an independent laboratory.
Immunocytochemistry:
This antibody has been reported to immunostain CFTR in T84 cells.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected CFTR in human T84 colon carcinoma epithelial RIPA cell lysates. A previous lot detected CFTR in CFTR-transfected BHK.
Note: CFTR can run as a diffuse protein on SDS-PAGE.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Pancreas. RIPA cell lysates
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2