MAB3480
Anti-CFTR Antibody, a.a. 1370-1380, clone M3A7
clone M3A7, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CFTR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M3A7, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse, shark, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CFTR(1080)
Descrição geral
Cystic Fibrosis (CF) is a common lethal genetic disease caused by mutations of the gene coding for the cystic fibrosis transmembrane conductance factor, a cAMP regulated chloride channel. Approximately 70% of all CF cases share the deletion of a phenylalanine at position 508 (delta F508) which results in abnormal chloride transport. Since the CF mutation is lethal, most often by lung and liver disease, it raises the question of why this genetic disease remains as common as it is. One possible explanation is that Salmonella typhi has been shown to use CFTR to enter intestinal epithelial cells and that delta F508 heterozygote and homozygote mice showed 86% and 100% reductions in S.typhi intestinal submucosal uptake.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
T84 adenocarcinoma cells are a good positive control
Immunohistochemistry: 1-50μg/mL on acetone fixed frozen sections. Does not work on paraffin embedded tissue.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
T84 whole cell extract
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2