MAB3482
Anti-Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Antibody, clone MM13-4
clone MM13-4, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CFTR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MM13-4, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse, shark
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CFTR(1080)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Note: Does not work on paraffin embedded tissue.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2