Key Documents
MAB011-A/13
Sigma-Aldrich
Anti-Apolipoprotein A-I Antibody, clone A/13
clone A/13, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
ApoAI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A/13, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APOA1(335)
Especificidade
Apolipoprotein A-I. No cross reactivity to Apo A-II or Apo B.
AFFINITY CONSTANT: 8 x 10E9 L/mol
Imunogênio
Purified human plasma Apo A-I.
Aplicação
Anti-Apolipoprotein A-I Antibody, clone A/13 detects level of Apolipoprotein A-I & has been published & validated for use in ELISA, RIA.
Competitive RIA or EIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Lipid Metabolism & Weight Regulation
forma física
Format: Purified
IgG fraction purified from mouse ascites by DEAE column chromatography. In 0.015 M potassium phosphate buffer with 0.15M NaCl, 0.1% sodium azide, pH 7.2.
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Do not store below -20°C or in dry ice as precipitation may occur. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2