MABS1310
Anti-Apolipoprotein A-I Antibody, clone Wt20-7
clone Wt20-7, from mouse
Sinônimo(s):
Apo-AI, ApoA-I, Apolipoprotein A1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Wt20-7, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APOA1(335)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein A-I in Western Blotting applications (Kuwabara, K., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(40):24210-21).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein A-I in Immunocytochemistry applications (Kameyama, H., et. al. (2016). Sci Rep. 6:30391; Kuwabara, K., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(40):24210-21).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein A-I in Dot Blot applications (Kimura, H., et. al. (2017). Sci Rep. 7(1):2988; Kameyama, H., et. al. (2016). Sci Rep. 6:30391; Kuwabara, K., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(40):24210-21).
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Apolipoprotein A-I in human fetal liver tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2