MABS2046
Anti-ApoB Antibody, clone 2G11
clone 2G11, from mouse
Sinônimo(s):
Apolipoprotein B-100
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G11, monoclonal
reatividade de espécies
hamster, mouse, rat
não deve reagir com
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Apob(238055)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ApoB in Western Blotting applications (Nguyen, A.T., et. al. (2006). Biochem Biophys Acta. 1761(2):182-5; Cheng, D., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(45):23793-23803).
ELISA Analysis: A representative lot detected ApoB in ELISA applications (Nguyen, A.T., et. al. (2006). Biochem Biophys Acta. 1761(2):182-5).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected ApoB in 10 µg of rat serum.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash