AB742
Anti-Apolipoprotein B Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
ApoB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APOB(338)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Liver, HepG2 cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1