Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
IPAKMETEX
Milli-Q
Cartucho de polimento IPAK Meta® para água purificada Elix®
greener alternative
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water
Sinônimo(s):
Cartucho IPAK Meta para água Elix
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Altura
39.5 cm (15.5 in.)
entrada
feed water nature purified water (Elix®)
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7000
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Continuamos a demonstrar o nosso compromisso com um futuro sustentável, explorando formas de melhorar os produtos existentes na nossa carteira. Revisamos os cartuchos de purificação para identificar as principais oportunidades de minimizar o impacto sem comprometer o desempenho do produto. Este produto se beneficiou de uma otimização da mistura de resina, da embalagem e do gerenciamento do fim da vida útil. Portanto, ele é identificado como produto alternativo mais ecológico na categoria de reprojetados. Veja o cartão de pontuação DfS para o novo cartucho IPAK Meta® para água Elix®.
Este cartucho de polimento IPAK Meta® para água Elix® contém resina de troca iônica de leito misto Jetpore® para remover traços de íons da água de alimentação Elix®.
Combinado com um cartucho de polimento de água IPAK Quanta® para água Elix® (IPAKQUAEX), ele permite a produção de água ultrapura (Tipo 1) para aplicações laboratoriais sensíveis.
Aplicação
  • Para os sistemas de purificação de água ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 alimentados por água Elix®
  • Fornece água ultrapura (Tipo 1) para aplicações sensíveis
Características e benefícios
  • A etiqueta e-Sure permite a conexão por RFID com o sistema, para um monitoramento contínuo do status dos consumíveis, gerenciamento de dados e rastreabilidade total
  • Fornecido com uma tampa de drenagem, para remover o excesso de água e reduzir o peso do cartucho esgotado no momento do descarte
  • 78% dos fornecedores de peças são certificados pelo sistema de gestão ambiental ISO 14001
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany