Documentos Principais
HATF02500
Millipore
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
greener alternative
100 discs, 25 mm, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Sinônimo(s):
Membrana de transferência
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Membrana de transferência Immobilon®-NC, 25 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
técnica(s)
western blot: suitable
filter W × L
25 mm
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
150 μm
índice de refração
n/D 1.51
Matriz
Immobilon®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
79 % porosity
capacidade
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
ponto de bolha
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
compatibilidade
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As misturas biologicamente inertes de acetato de celulose e nitrato de celulose fazem dos filtros de membrana MF-Millipore uma das membranas mais amplamente usadas em aplicações analíticas e de pesquisa.
Os filtros MF-Millipore sem o tensoativo Triton contêm quantidades mínimas de agente umidificante e têm menor teor de extraíveis em água que os filtros MF-Millipore padrão.
Características e benefícios:
- Filtro versátil para aplicações de monitoramento biológico e ambiental
- Disponível em diversos tamanhos de poro, na cor preta ou branca, com ou sem uma superfície reticulada
- Compatível com métodos de esterilização com óxido de etileno, radiação gama e autoclave
Código do filtro: HATF
Principais mecanismos de ligação: Eletrostático, hidrofóbico
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicação
  • Soluções biológicas
  • Contato celular
  • Volumes muito pequenos que exigem superfícies sem surfactante
  • Isolamento de partículas semelhantes a vírus em águas residuais
  • Análise de microplásticos
  • Ligação de ácido nucleico, incluindo eDNA
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3