GR13L
Anti-EGFR (Ab-3) Mouse mAb (225)
lyophilized, clone 225, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-EGF-R
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
225, monoclonal
forma
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neutralization Studies (2 µg/ml, see comments and application references)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
HL-60 cells
A431 cells
Outras notas
Reynolds, F.H., et. al 1981. Nature292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.