MABC151
Anti-Hyaluronan synthase 2 Antibody, clone 2B11.1
clone 2B11.1, from mouse
Sinônimo(s):
Hyaluronan synthase 2, Hyaluronate synthase 2, Hyaluronic acid synthase 2, HA synthase 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B11.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HAS2(3037)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Hyaluronan synthase 2 in human breast adenocarcinoma cell tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Hyaluronan synthase 2 in 200 µg of MRC-5 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
MRC-5 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1