FCMAB269F
Milli-Mark® Anti-Integrin β1 (CD29)-FITC conjugate Antibody, clone MB1.2
clone MB1.2, Milli-Mark®, from rat
Sinônimo(s):
CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, Integrin VLA-4 subunit beta, fibronectin receptor beta subunit, integrin VLA-4 beta subunit, integrin beta 1, integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MB1.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Cell Structure
Integrins
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
NIH/3T3 cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2