EZHCP
Human C-Peptide ELISA Kit
measures and quantifies C-Peptide levels in 10 μL serum and plasma
Sinônimo(s):
C-Peptide ELISA Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Human C-Peptide ELISA, This Human C-Peptide ELISA is used to measure & quantify C-Peptide levels in Metabolism & Endocrine research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 91-111%
linearity: 86-108%
standard curve range: 0.2-20 ng/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials