EZGRA
Human Ghrelin ELISA Kit
measures and quantify active Ghrelin levels in 20 μL serum or plasma
Sinônimo(s):
Appetite Regulating Hormone, Growth hormone-releasing peptide, Interferon beta-2, Motilin-related peptide
About This Item
Produtos recomendados
product name
Human Ghrelin (active) ELISA- Bulk, This Human Ghrelin (active) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin (active) levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 100.1-110.2%
(serum)
linearity: 87.5-89.9%
(plasma)
sensitivity: 8 pg/mL
(20 μL sample size)
inter-assay cv: 3.5-6.6%
intra-assay cv: 1.6-3.6%
(Serum)
inter-assay cv: 7.5-12.9%
intra-assay cv: 0.9-7.5%
(Plasma)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Embalagem
Exoneração de responsabilidade
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3