Documentos Principais
EZHA
Millipore
Human Amylin ELISA Kit
measures and quantifies Amylin levels in 20 μL serum or plasma
Sinônimo(s):
Amylin ELISA, Human Amylin Detection
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Nome do produto
Human Amylin ELISA,
reatividade de espécies
human
Nível de qualidade
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20 μL sample volume (4hr assay)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
assay range
inter-assay cv: 5.2-1.3
intra-assay cv: ±1.9 -0.7
standard curve range: 1-100 pM
accuracy: ±96 -2.5%
método de detecção
fluorometric (355nm/460nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Descrição geral
Amylin is a 37 amino acid hormone that is co-secreted with insulin from pancreatic beta cells in response to hyperglycemia.
Especificidade
Used to detect/quantify: Amylin
Aplicação
This Human Amylin ELISA is used to measure & quantify Amylin levels in Metabolism & Endocrine research.
50 μl plasma or cell culture supernatant 3.5 hour protocol, room temperature
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders
Embalagem
96-well plate
Outras notas
This kit will be suitable for the measurement of amylin in rat and feline plasma, however, the precise percent of cross-reactivity is not determined.
Exoneração de responsabilidade
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver,Blood