Documentos Principais
DX1729
Supelco
N,N-Dimetilformamida
Sinônimo(s):
DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula linear:
HCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein:
605365
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-679-5
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
prazo de validade
24 mo. (from manufacture date)
Lim. expl.
15.2 %
Impurezas
≤0.5 μeq/g Titrable acid
≤0.5 μeq/g Titrable base
≤300 ppm Water (H2O)
≤5 ppm Free amine (as dimethylamine)
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 57.5 °C
densidade
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤270 nm
Absorção UV
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 280 nm Amax: ≤0.20
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Solvente de muitos compostos orgânicos hidrofóbicos.
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Expiration dateExp 24 months from mfg dateAppearanceClear, free from particulatesAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormLiquidFree amine (as dimethylamine)5ppm maxTitrable acid0.5µeq/g maxTitrable base0.5µeq/g maxUV Abs. at 270 nm1.00AU maxUV Abs. at 275 nm0.30AU maxUV Abs. at 280 nm0.20AU maxUV Abs. at 300 nm0.05AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Cut-off270nm maxWater (H2O)300ppm max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup