Documentos Principais
DR1103
Sigma-Aldrich
Anti-XRCC1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-X-ray Repair Complementing Defective Repair in CHO1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... XRCC1(7515)
Descrição geral
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~75 kDa XRCC1 protein.
Recognizes the ~75 kDa XRCC1 protein in mouse kidney tissue.
This Anti-XRCC1 Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of XRCC1.
Imunogênio
Full-length, human XRCC1 (aa 1-633)
Human
Aplicação
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Negative Control
293T cells
Positive Control
Mouse kidney tissue
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.