CP45
Anti-Clathrin Heavy Chain Mouse mAb (X22)
liquid, clone X22, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
X22, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
bovine, mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLTCL1(8218)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1:1000, indirect)
Immunoprecipitation (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Zhang, J.Z., et al. 1994. Cell78, 751.
Herskovits, J.S., et al. 1993. J. Cell Biol.122, 565.
Van Der Bliek, A.M., et al. 1993. J. Cell Biol.122, 553.
Pearse, B.M. and Robinson, M.S. 1990. Ann. Rev. Cell Biol.6, 151.
Brodsky, F.M. 1985. J. Cell Biol.101, 2047.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1