CC065
Human Tenascin
from human glioma cell line (U251), liquid, 0.1 mg/mL, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
TN-C, Tenascin, Hexabrachion, Cytotactin, Neuronectin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Human Tenascin-C Purified Protein,
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
280—300 kDa
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
0.1 mg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
entrada
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
solubilidade
water: soluble
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Especificidade de ligação
Peptide Source: Fibrinogen
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TNC(3371)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.