BX1160
Bromocreasol green sodium salt
pH indicator, meets analytical specifications of USP/NF GR, ACS
Sinônimo(s):
Bromocresol Green, Sodium Salt, 3`,3``,5`,5``-tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein Sodium Salt
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bromocresol Green, Sodium Salt, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Formulário
powder
cor
brown to green, variable
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
chave InChI
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3