Key Documents
AX0114
Supelco
Acetona
Residue grade
Sinônimo(s):
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
200-662-2
densidade de vapor
2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (corrected for water content, GC)
forma
liquid
Lim. expl.
13.2 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤0.5% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point <-20 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A intensidade de luminescência da acetona depende dos componentes da solução . A absorção de luz UV pela acetona causa sua fotólise e produção de radiais .
Residue grade
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (GC, corrected for water content)99.5% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.3µeq/g maxWater (H2O)0.5% max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Acetona ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
320110
Acetona
Acetona ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetona
Acetona EMPLURA&#174;
Supelco
8.22251
Acetona