Documentos Principais
AP2502200
Millipore
Filtro de fibra de vidro com conector
Millipore, filter diam. 22 mm, hydrophilic, thickness 1.2 mm
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de fibra de vidro com resina aglutinante, tamanho de poro de 2,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
descrição
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 22 mm diameter
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
100 °C max. temp.
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diâmetro
22 mm
diâmetro do filtro
22 mm
espessura
1.2 mm
tamanho de poro
2.0 μm pore size
90 % porosity
Condições de expedição
ambient
Aplicação
  • Pré-filtração para filtros de 0,9 a 8,0 ?m
  • Análise quantitativa
  • Clarificação de soluções aquosas