AP187B
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, biotin-SP conjugate, Species Adsorbed
1.1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1.1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
1:50,000-1:1,000,000 for ELISA using enzyme-conjugated streptavidin
1:10,000-1:100,000 for western blotting with chemiluminescent substrates.
1:500-1:5,000 for enzyme immunoohistochemistry on tissue sections.
1:200-1:1,000 for flow cytometry and fluorescence immunohisto /cytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 1.5 mL sterile distilled water.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3